Principaux documents
389900
Sigma-Aldrich
2-(Ethylthio)benzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NS2
CAS Number:
Poids moléculaire :
195.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.658 (lit.)
pb
178 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H9NS2/c1-2-11-9-10-7-5-3-4-6-8(7)12-9/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
HKIQFQKRAQSUJI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter