Principaux documents
390313
Sigma-Aldrich
Octafluoro-2-butanone
≥97%
Synonyme(s) :
Perfluoro-2-butanone
About This Item
Formule linéaire :
CF3CF2COCF3
CAS Number:
Poids moléculaire :
216.03
Beilstein:
1790282
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Pf
−126 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F8O/c5-2(6,4(10,11)12)1(13)3(7,8)9
Clé InChI
QJPLLYVRTUXAHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of 2,3-bis(perfluoroalkyl)quinoxalines
Autres remarques
For 390313-100G-EU packaging: 100 mL of aluminium cylinder equipped with brass valve.
Produits recommandés
For 390313-100G-EU: outlet fitting is DIN 477-1 no.1, Z742160 or Z742126 are the recommended regulators.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Gas cylinderSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable