396265
Bis(2-carboxyethylgermanium(IV) sesquioxide)
99%
Synonyme(s) :
GE 132
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)CC[Ge](=O)O[Ge](=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10Ge2O7/c9-5(10)1-3-7(13)15-8(14)4-2-6(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
XEABSBMNTNXEJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable