Principaux documents
488224
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Bromotrideuterioacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrCD2CO2D
CAS Number:
Poids moléculaire :
141.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
208 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1D2/hD
Clé InChI
KDPAWGWELVVRCH-RIAYTAFFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable