Principaux documents
491934
Sigma-Aldrich
Bis(hexamethylene)triamine-8-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)615NH(CH2)6NH2
CAS Number:
Poids moléculaire :
216.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
33-36 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
NCCCCCC[15NH]CCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2/i15+1
Clé InChI
MRNZSTMRDWRNNR-XPOOIHDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup