Principaux documents
495840
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-d7
98 atom % D
Synonyme(s) :
Phenylacetonitrile-d7
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD2CN
CAS Number:
Poids moléculaire :
124.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
pb
233-234 °C (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Clé InChI
SUSQOBVLVYHIEX-XZJKGWKKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.00 °C - closed cup