Principaux documents
516201
Sigma-Aldrich
Sulfonyl amide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
MP-TsNH2
About This Item
CAS Number:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.5-2.0 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
sulfonamide
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.NS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H7NO2S/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H,(H2,7,8,9)
Clé InChI
MUUSWFAQENVFGH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable