Principaux documents
579718
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(OCH3)2CO2H
CAS Number:
Poids moléculaire :
261.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Contient
150 ppm BHT
Pf
254-258 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(OC)c1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable