Principaux documents
587966
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H413CO2H
CAS Number:
Poids moléculaire :
157.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
239-241 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i7+1
Clé InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
460.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
238 °C - closed cup