Principaux documents
590983
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
L-4-Hydroxyphenyl(alanine-2-13C,15N)
About This Item
Formule linéaire :
4-(HO)C6H4CH213CH(15NH2)CO2H
CAS Number:
Poids moléculaire :
183.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
OC1=CC=C(C[13C@H]([15NH2])C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i8+1,10+1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-OIWRJEPOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable