Principaux documents
595659
Sigma-Aldrich
2′-Chlorodiphenyl-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12D5H4Cl
CAS Number:
Poids moléculaire :
193.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
32 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])-c2ccccc2Cl
InChI
1S/C12H9Cl/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H/i1D,2D,3D,6D,7D
Clé InChI
LAXBNTIAOJWAOP-FSTBWYLISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable