Principaux documents
604054
Sigma-Aldrich
Dimethyl acetylenedicarboxylate-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH313CO213C≡13C13CO2CH3
CAS Number:
Poids moléculaire :
146.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
CO[13C](=O)[13C]#[13C][13C](=O)OC
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
VHILMKFSCRWWIJ-PQVJJBODSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup