Principaux documents
608807
Sigma-Aldrich
Benzyl isocyanate-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH215NCO
CAS Number:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
pb
101-104 °C/33 mmHg (lit.)
Densité
1.086 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=C=[15N]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i9+1
Clé InChI
YDNLNVZZTACNJX-QBZHADDCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup