Principaux documents
609587
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
2-Propenenitrile-15N
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC15N
CAS Number:
Poids moléculaire :
54.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Essai
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
pb
77 °C (lit.)
Pf
-83 °C (lit.)
Densité
0.830 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CC#[15N]
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i4+1
Clé InChI
NLHHRLWOUZZQLW-AZXPZELESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-4.99 °C