Principaux documents
615935
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-D-alanine-2-d1, N-t-Boc derivative
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8DH13FNO4
Poids moléculaire :
208.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Poids mol.
208.20 by atom % calculation
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H][C@](CF)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H14FNO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-5(4-9)6(11)12/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)/t5-/m1/s1/i5D
Clé InChI
PQTDAIHXUZZXQM-VORAJLQXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable