Principaux documents
640492
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfenyl chloride-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
O2N13C6H4SCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
195.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
72-75 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1SCl
InChI
1S/C6H4ClNO2S/c7-11-6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
NTNKNFHIAFDCSJ-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable