Principaux documents
645567
Sigma-Aldrich
11-Bromoundecanamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)10CONH2
CAS Number:
Poids moléculaire :
264.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
88-92 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
bromo
Chaîne SMILES 
NC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H22BrNO/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H2,13,14)
Clé InChI
NHUWVMSJSKNFHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable