Principaux documents
654574
Sigma-Aldrich
6-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8ClNO
CAS Number:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
93-97 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-3-1-2-11(8-15)14-12/h1-8H
Clé InChI
XCAKGLGKTYFLGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves