Principaux documents
660256
Sigma-Aldrich
Nitroso-15N-benzene
99 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H515NO
CAS Number:
Poids moléculaire :
108.10
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
99 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O=[15N]C1=CC=CC=C1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges