Principaux documents
672815
Sigma-Aldrich
Sarcosine-13C3, 15N methyl ester hydrochloride
99 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
13C,15N Labeled sarcosine methyl ester hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
13CH315NH13CH213COOCH3 · HCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
143.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Poids mol.
143.52 by atom % calculation
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
117-119 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl.CO[13C](=O)[13CH2][15NH][13CH3]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-4(6)7-2;/h5H,3H2,1-2H3;1H/i1+1,3+1,4+1,5+1;
Clé InChI
HQZMRJBVCVYVQA-TUGXDYHQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable