Principaux documents
678295
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid-phenyl-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H8O3
CAS Number:
Poids moléculaire :
158.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
182-185 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
CO[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-WBJZHHNVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
365.0 °F
Point d'éclair (°C)
185 °C