Principaux documents
683566
Sigma-Aldrich
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)1H-pyrazole-1-acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H21BN2O4
CAS Number:
Poids moléculaire :
280.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4814
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cn1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H21BN2O4/c1-6-18-11(17)9-16-8-10(7-15-16)14-19-12(2,3)13(4,5)20-14/h7-8H,6,9H2,1-5H3
Clé InChI
YUEZJHOSHBTWPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter