Principaux documents
701807
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S)-(−)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl][(1R,2R)-(+)-1,2-diphenylethylenediamine] ruthenium(II)
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C58H48Cl2N2P2Ru
CAS Number:
Poids moléculaire :
1006.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
phosphine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Ru](Cl)Cl.P(c%10ccccc%10)(c9ccccc9)c3c(c8c(cc3)cccc8)c4c5c(ccc4P(c7ccccc7)c6ccccc6)cccc5.N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C44H32P2.C14H16N2.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12;;;/h1-32H;1-10,13-14H,15-16H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;13-,14-;;;/m.1.../s1
Clé InChI
PZTVCDSGEXHVBL-ODQAEMFESA-L
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable