Principaux documents
707287
Sigma-Aldrich
Allyl-13C3-amine-15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
3-Aminopropene-13C3,15N hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
13CH213CH13CH215NH2·HCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
97.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Pf
106 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Cl.[15NH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Clé InChI
MLGWTHRHHANFCC-UJNKEPEOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable