Principaux documents
707856
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-chlorobenzene-2,3,5,6-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
4-Bromochlorobenzene-2,3,5,6-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D4BrCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
195.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
64-67  °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
NHDODQWIKUYWMW-RHQRLBAQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable