Principaux documents
716189
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1,2-13C sulfone
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Phenyl vinyl-1,2-13C2 sulfone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SO213CH=13CH2
CAS Number:
Poids moléculaire :
170.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
67-69 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH2]=[13CH]S(=O)(=O)c1ccccc1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informations légales
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable