Principaux documents
716677
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine methyl ester (phenyl-13C6) hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HO13C6H4CH2CH(NH2)COOCH3 ⋅HCl
CAS Number:
Poids moléculaire :
237.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
192 °C (dec)
Application(s)
peptide synthesis
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c1-14-10(13)9(11)6-7-2-4-8(12)5-3-7;/h2-5,9,12H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1;
Clé InChI
VXYFARNRGZWHTJ-JDPPHJKMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable