Principaux documents
72517
Sigma-Aldrich
Z-Phg-OH
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-L-phenylglycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15NO4
CAS Number:
Poids moléculaire :
285.29
Beilstein:
4703006
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO4/c18-15(19)14(13-9-5-2-6-10-13)17-16(20)21-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11H2,(H,17,20)(H,18,19)/t14-/m0/s1
Clé InChI
RLDJWBVOZVJJOS-AWEZNQCLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable