Principaux documents
730742
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-nitrotoluene
97%
Synonyme(s) :
2-Iodo-1-methyl-3-nitrobenzene, 2-Methyl-6-nitroiodobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6INO2
CAS Number:
Poids moléculaire :
263.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
64-68 °C
Groupe fonctionnel
iodo
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
AKYPSJARSQSCHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable