733997
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.520
Densité
1.657 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-4(6(8)9)1-2-10-5/h1-3,6H
Clé InChI
IAFLELWFIHZCGT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
217.9 °F
Point d'éclair (°C)
103.3 °C