Principaux documents
737984
Sigma-Aldrich
2,4-Diiodooxazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3HI2NO
CAS Number:
Poids moléculaire :
320.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
98-103 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Ic1coc(I)n1
InChI
1S/C3HI2NO/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
Clé InChI
VADMQUDKNXZWFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable