Principaux documents
758248
Sigma-Aldrich
4-Oxotetrahydrothiophene-3-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Cyano-3-oxotetrahydrothiophene, 4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5NOS
CAS Number:
Poids moléculaire :
127.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
65-70 °C
Groupe fonctionnel
ketone
nitrile
thioether
Chaîne SMILES 
O=C1CSCC1C#N
InChI
1S/C5H5NOS/c6-1-4-2-8-3-5(4)7/h4H,2-3H2
Clé InChI
OHPSBDAUCJNDHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable