Principaux documents
89155
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium tosylate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H18N2O3S
CAS Number:
Poids moléculaire :
282.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.548
Pf
25-35 °C
Densité
1.231 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
tosylate
Chaîne SMILES 
CCn1cc[n+](C)c1.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C6H11N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
Clé InChI
HXMUPILCYSJMLQ-UHFFFAOYSA-M
Forme physique
non halogenated ionic liquid
Autres remarques
Ionic liquid solvent for aromatic substitutions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter