907715
Isobutyraldehyde-(2-methyl,2,3-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2H613CHCHO
Poids moléculaire :
75.08
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+3
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stab
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-5 °C