Principaux documents
919543
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-2-ol-2-13C,d10
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC4D10O
Poids moléculaire :
97.19
Code UNSPSC :
12352001
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+11
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable