925438
MC-1
≥95%
Synonyme(s) :
10-(propylsulfonyl)decanoic acid, PSD-1000-M, Tricosaoxaheptacont-1-yl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
waxy solid
Couleur
white
Chaîne SMILES
CCCS(CCCCCCCCCC(OCCOC)=O)(=O)=O
Clé InChI
CFSYKSGMBQEXLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3