Principaux documents
930849
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis[2-(diphenylmethyl)-4,6-dimethylphenyl]-1H-imidazolyl-2-yl]Ni(Cp)Cl
Synonyme(s) :
Chloro(cyclopentadienyl){1,3-bis[2-(diphenylmethyl)-4,6-dimethylphenyl]1H-imidazolium}nickel(II)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H45ClN2Ni
CAS Number:
Poids moléculaire :
768.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(C)=CC(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C1N4C([Ni]Cl)N(C5=C(C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=C(C)C=C5C)C=C4.c8cccc8
Application
[1,3-Bis[2-(diphenylmethyl)-4,6-dimethylphenyl]-1H-imidazolyl-2-yl]Ni(Cp)Cl is a Ni NHC catalyst for a variety of cross-coupling reactions.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable