938262
Sodium modified silica particles
non-porous, 200 nm particle size
Synonyme(s) :
Sodium ion functionalized silica,, Sodium-functionalized silica nanoparticles
Forme
powder
Taille des particules
200 nm
Dimension de pores
non-porous
pb
>2200 °C
Pf
>1600 °C
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable