938718
Pd(COD)(DQ)
>95%
Synonyme(s) :
(1,5-Cyclooctadiene)(duroquinone) palladium(0), Pd(COD)(DQ) (COD=1,5-cyclooctadiene,DQ=duroquinone)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Amination
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Hiyama Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Miyaura Borylation Reaction
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
light brown to dark brown
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(C)=C(C1=O)C)C(C)=C1C.C[Pd](C)(C)C.C2C/C=C\CC/C=C\2
InChI
InChI=1S/C10H12O2.C8H12.Pd/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11;1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;/b;2-1-,8-7-;
Clé InChI
LDTNOVDKFHVJGF-GHDUESPLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High thermal and air stability.
- Benign ligands that do not interfere in catalytic reactions once ligand exchange has occurred.
- Good solution stability.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable