938823
APhos Pd G6 Br
Synonyme(s) :
(P(t-Bu)2)NMe2Pd(4-CF3-C6H4)(Br), Bromo[bis(1,1-dimethylethyl)(dimethylamino)phosphine][4-(trifluoromethyl)phenyl]palladium, P(t-Bu)3 Pd G6 Br
About This Item
Forme
powder
Niveau de qualité
Caractéristiques
generation 6
Pertinence de la réaction
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
white to yellow
Groupe fonctionnel
phosphine
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Br[Pd]([P](C1=CC=C(N(C)C)C=C1)(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
InChI
1S/C16H28NP.C7H4F3.BrH.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;;/h9-12H,1-8H3;2-5H;1H;
Clé InChI
JVTDGZPXOQEULM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
link "https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/cross-coupling/buchwald-g6-precatalysts-oxidative-addition-complexes" to Learn more about G6 Buchwald precatalysts
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable