939579
Lithium nickel manganese cobalt oxide
lithium-niobate coated NMC532 cathode active material
Synonyme(s) :
LiNbO3-coated NMC532, NMC532
About This Item
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
application(s): battery manufacturing
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Poids mol.
96.56 g/mol
Composition
LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2
Densité
4.77 g/cm3 ((lit.))
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
-LiNbO3 coating protects the cathode and electrolyte, improving coulombic efficiency
-LiNbO3 insertion layer improves rate capability
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable