939749
Sulfonated poly(ether ether ketone)
proton conducting polymer, degree of sulfonation 70%
Synonyme(s) :
Polyaromatic sulfonic acid, Sulfonated PEEK, Sulfonated aromatic polymer, Sulfonated poly(arylene ether sulfone) ionomer
Forme
powder, crystals or chunks
Poids mol.
100-200 kDa
Couleur
white to beige-brown
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Architecture des polymères
shape: linear
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable