939900
NaFSI electrolyte powder
anhydrous, battery grade, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sodium Bis(fluorosulfonyl)imide, Imidodisulfuryl fluoride sodium salt, Sodium bis(fluorosulfonyl)imide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Poids mol.
203.3 g/mol
Pf
109 °C
Solubilité
0.1 M carbonate: soluble (lit.)
soluble (ethers: soluble(lit.))
soluble (glymes: soluble(lit.))
water: very soluble (lit.)
Densité
2.4 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[N-](S(=O)(=O)F)S(=O)(=O)F.[Na+]
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable