Principaux documents
ALD00352
Sigma-Aldrich
Boc-2-methoxy-L-phenylalanine
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(2-methoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21NO5
CAS Number:
Poids moléculaire :
295.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Pf
157 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC=CC=C1OC)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-11(13(17)18)9-10-7-5-6-8-12(10)20-4/h5-8,11H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
QMHKMTAKTUUKEK-NSHDSACASA-N
Application
Unnatural amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable