CDS000973
2-(4-Methyl-1-piperazinyl)thiazole-5-carboxaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13N3OS
Poids moléculaire :
211.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CN1CCN(CC1)c2ncc(C=O)s2
InChI
1S/C9H13N3OS/c1-11-2-4-12(5-3-11)9-10-6-8(7-13)14-9/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
TUJAFVJUJXMFEG-UHFFFAOYSA-N