CDS007745
H-D-Abu-OtBu hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18ClNO2
Poids moléculaire :
195.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.CC[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H17NO2.ClH/c1-5-6(9)7(10)11-8(2,3)4;/h6H,5,9H2,1-4H3;1H/t6-;/m1./s1
Clé InChI
OEPKETQBSXWOBJ-FYZOBXCZSA-N