CDS018497
3-(3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl)-benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10N2O3
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-7-5-10(14)13(12-7)9-4-2-3-8(6-9)11(15)16/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
ZAHMVJOIEBCBPB-UHFFFAOYSA-N