Principaux documents
GF05721476
Zinc
foil, 8mm disks, thickness 0.015mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000180
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Zn
CAS Number:
Poids moléculaire :
65.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141750
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 057-214-76
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
8 mm × 0.015 mm
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N