GF15192952
Alumina
sheet, thickness 4.0 mm, size 25 × 50 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL603401
About This Item
Essai
99%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 151-929-52
Taille
25 × 50 mm
Épaisseur
4.0 mm