Principaux documents
GF18195857
Titanium
wire reel, 5m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.99+%
Synonyme(s) :
Titanium, TI005128
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ti
CAS Number:
Poids moléculaire :
47.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141746
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.99%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 181-958-57
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.5 mm
pb
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N